重要文件
NMIP1726
Carbophenothion sulfoxide
NMI Australia
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H16ClO3PS3
CAS號碼:
分子量::
358.86
分類程式碼代碼:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
製造商/商標名
NMI Australia
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H16ClO3PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)18-9-19(13)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
LAHNDTNSNGVHPJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)