重要文件
NMIP1489
Chlorfluazuron
NMI Australia
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H9Cl3F5N3O3
CAS號碼:
分子量::
540.65
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
形狀
solid
製造商/商標名
NMI Australia
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
InChI 密鑰
UISUNVFOGSJSKD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)