文件
NMIM954
D9-Clenbuterol hydrochloride
NMI Australia
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10D9Cl3N2O
CAS號碼:
分子量::
322.71
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
agency
NMI Australia certified reference material
製造商/商標名
NMI Australia
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3