重要文件
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15N · HCl
CAS號碼:
分子量::
185.69
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
形狀
solid
包裝
pkg of 50 mg
製造商/商標名
NMI Australia
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Brain, Central nervous system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)