重要文件
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H32O2
CAS號碼:
分子量::
292.46
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
形狀
solid
製造商/商標名
NMI Australia
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI 密鑰
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)