重要文件
NMID283B
Mefenorex hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H18ClN · HCl
CAS號碼:
分子量::
248.19
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
形狀
solid
包裝
pkg of 50 mg
製造商/商標名
NMI Australia
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
neat
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C12H18ClN.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,8-10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
IDHNGYVCZUQHFV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)