重要文件
I-043
Supelco
Isotachysterol 3 solution
100 μg/mL in hexane, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
同義詞:
Toxisterol3 D3, (S)-4-Methyl-3-((E)-2-((1R,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-Methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-Inden-4-yl)vinyl)cyclohex-3-en-1-ol)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H44O
CAS號碼:
分子量::
384.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in hexane
格式
single component solution
儲存溫度
−70°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-22 °C - closed cup