特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1M HCl)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=N3)OCC(COC4=CC=C(N5CCN(C6=C([2H])C([2H])=C(N7C=NN(C(CC)C)C7=O)C([2H])=C6[2H])CC5)C=C4)O2
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31?,35-/m1/s1/i5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
VHVPQPYKVGDNFY-ZVSAKLFXSA-N
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup