重要文件
H-160
Supelco
24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
同義詞:
24-Hydroxycalcidiol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H44O3
CAS號碼:
分子量::
416.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
描述
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT)
形式
single component solution
儲存溫度
-65 to -96°C
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)