重要文件
B-013
Supelco
苯甲酰牙子碱-D8 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H11NO4D8
CAS號碼:
分子量::
297.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C16H19NO4/c1-17-11-7-8-12(17)14(15(18)19)13(9-11)21-16(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-14H,7-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
GVGYEFKIHJTNQZ-GDERWKOJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
一种稳定标记的内标,适用于同位素稀释法或通过GC/MS或LC/MS对尿液、唾液、血液或头发中的苯甲酰芽子碱进行检测,用于临床毒理学、尿液药物检测、疼痛处方监测或法医分析。苯甲酰芽子碱是可卡因的主要代谢产物,是确定可卡因使用的主要生物标志物。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)