文件
900418P
Avanti
3R-hydroxydecanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Decanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O3
CAS號碼:
分子量::
188.26
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
包裝
pkg of (pkg of 1 X 25 mg (900418P-25MG))
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900418P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3