包裝
pkg of 1 × 1 mg (900200O-1mg)
pkg of 1 × 2 mg (900200O-2mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC[C@@H](CCO)C
一般說明
多萜醇(dolichol)是由异戊二烯重复单元构成的不饱和长链分子。广泛存在于所有真核细胞中。多萜醇主要在内质网中合成,并定位至磷脂双分子层。
生化/生理作用
多萜醇通过介导蛋白糖基化影响内质网蛋白转移,是糖类的一种脂质载体。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(900200O-1mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(900200O-2mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Dolichol biosynthesis and its effects on the unfolded protein response and abiotic stress resistance in Arabidopsis
Plant Cell, 20(7), 1879-1898 (2008)