文件
870867P
Avanti
C14:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Tetradec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H40ClNO4
CAS號碼:
分子量::
406.00
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Cancer Research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870867P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3