包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (870142C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870142C
濃度
10 mg/mL (870142C-25mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H101N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-31-35-39-43-52(57)61-48-50(64-53(58)44-40-36-32-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-63-65(59,60)62-47-46-55-51(56)42-38-34-30-26-25-29-33-37-41-45-54/h17-20,50H,3-16,21-49,54H2,1-2H3,(H,55,56)(H,59,60)/b19-17-,20-18-/t50-/m1/s1
InChI 密鑰
HOOLPMPNZPBWNI-WSPRLCGESA-N
一般說明
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash