文件
860757P
Avanti
12:0 N-Biotinyl fatty acid, NHS
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester, Avanti Research - A Croda Brand, powder
同義詞:
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H42N4O6S
CAS號碼:
分子量::
538.70
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860757P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)SC[C@@]3([H])[C@]1([H])NC(N3)=O
包裝
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3