重要文件
860726P
Avanti
C28:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H91NO3
分子量::
706.22
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 5 mg (860726P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C46H91NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32-34-36-38-40-42-46(50)47-44(43-48)45(49)41-39-37-35-33-31-29-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,41,44-45,48-49H,3-38,40,42-43H2,1-2H3,(H,47,50)/b41-39+/t44-,45+/m0/s1
InChI 密鑰
NEUDBTFZYJPJMG-QRQQRGDGSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860726P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)