重要文件
860621P
Avanti
Dimethyl Sphinganine (d18:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
同義詞:
N,N-dimethyl-D-erythro-dihydrosphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H43NO2
分子量::
329.56
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
1 ea of 5 mg (860621P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)