Key Documents
860481P
Avanti
N-12:0-1-deoxysphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 860481P, powder
同義詞:
N-dodecanoyl-1-deoxysphinganine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H61NO2
CAS號碼:
分子量::
467.81
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860481P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860481P
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860481P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tania C B Santos et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(21), 6007-6016 (2020-05-06)
Compared to the canonical sphingoid backbone of sphingolipids (SLs), atypical long-chain bases (LCBs) lack C1-OH (1-deoxy-LCBs) or C1-CH2OH (1-deoxymethyl-LCBs). In addition, when unsaturated, they present a cis-double bond instead of the canonical  Δ4-5 trans-double bond. These atypical LCBs are directly