文件
860438P
Avanti
glucosyl (β) Sphingosine (d20:1)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
D-glucosyl-β1,1′-D-erythro-sphingosine (d20:1)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H51NO7
CAS號碼:
分子量::
489.69
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860438P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860438P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available