Key Documents
700242P
Avanti
Taurodehydrocholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H38NNaO7S
CAS號碼:
分子量::
531.64
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)=O.[Na+]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700242P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3