化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI 密鑰
DKPMWHFRUGMUKF-CRKPLTDNSA-N
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700233P-1mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700233P-5mg)
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700233P-5mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3