Key Documents
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H46O3
CAS號碼:
分子量::
418.65
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3