重要文件
ATEH987DE5BE
AstaTech, Inc.
1-OXASPIRO[2.3]HEXANE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
84.12
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-oxaspiro[2.3]hexane
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-2-5(3-1)4-6-5/h1-4H2
InChI 密鑰
APUDJEBZDAGSQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=181695
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AC8443
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)