重要文件
ATEH984B2FC4
AstaTech, Inc.
5-CHLORONAPHTHALEN-1-OL
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-chloro-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7ClO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H
InChI 密鑰
IPZJPYHEVWLBNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=241460
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80257
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)