重要文件
ATEH9806625D
AstaTech, Inc.
2,2,3,3-TETRAFLUORO-3-(TRIFLUOROMETHOXY)PROPANOIC ACID
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C4HF7O3/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)14-4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI 密鑰
AGIMOOYNBDLMJV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=209320
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT23284
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)