重要文件
ATEH75DBF4E0
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-CHLORO-2-FLUORO-4-HYDROXYBENZOATE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
218.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)4-7(5)11/h3-4,12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
BCVQEBJFPNHVDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=132148
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98182
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)