重要文件
ATE517254050
AstaTech, Inc.
METHYL 2-FLUORO-2-PHENYLACETATE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl fluoro(phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI 密鑰
IVNYMGLSBUCTBI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90866
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11875
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)