重要文件
ATE517252755
AstaTech, Inc.
2,4-DICHLOROPYRIDO[3',2':4,5]FURO[3,2-D]PYRIMIDINE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,4-dichloropyrido[3',2':4,5]furo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H3Cl2N3O/c10-7-6-5(13-9(11)14-7)4-2-1-3-12-8(4)15-6/h1-3H
InChI 密鑰
MNUHJWKPRZOOLM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89590
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10596
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)