跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

ATE514318623

AstaTech, Inc.

ETHYL 2-AMINO-2-(PYRIDIN-3-YL)ACETATE HYDROCHLORIDE

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
216.67
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務

Iupac Name

ethyl amino(3-pyridinyl)acetate hydrochloride

Inchi Code

1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)8(10)7-4-3-5-11-6-7;/h3-6,8H,2,10H2,1H3;1H

InChI 密鑰

UWZUVKCNCMKZDR-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

2-8 C

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Product Link

http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83174

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14058


從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務