重要文件
ATE514313079
AstaTech, Inc.
CIS-(2-PHENYLCYCLOPROPYL)METHANOL
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
148.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
((1R,2S)-2-phenylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-7-9-6-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
CEZOORGGKZLLAO-VHSXEESVSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77642
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55231
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)