重要文件
ATE456787001
AstaTech, Inc.
1-ETHOXY-2,2-DIFLUOROETHANOL
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
126.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-ethoxy-2,2-difluoroethanol
Inchi Code
1S/C4H8F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3-4,7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WEEOMNFWRCDRJI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=66035
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30106
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)