重要文件
ATE429351213
AstaTech, Inc.
5,6-DICHLOROGRAMINE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(5,6-dichloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2/c1-15(2)6-7-5-14-11-4-10(13)9(12)3-8(7)11/h3-5,14H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
UOSKXEVWJSTQAG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48068
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33911
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)