重要文件
ATE428008631
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-(4-PYRIDYL)PROPIOLATE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 3-(pyridin-4-yl)propiolate
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DJFGCHADKAHSFR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=43260
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31802
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)