重要文件
ATE428005128
AstaTech, Inc.
ETHYL 5,7-DIFLUOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
ethyl 5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F2NO2/c1-2-17-12(16)7-3-9-10(14)4-8(13)5-11(9)15-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
ZLZRYOVXPGOMBL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39573
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28004
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)