重要文件
ATE341033483
AstaTech, Inc.
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZOIC ACID
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
350.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H8F6O3/c16-14(17,18)9-5-10(15(19,20)21)7-12(6-9)24-11-3-1-8(2-4-11)13(22)23/h1-7H,(H,22,23)
InChI 密鑰
WJKKJJXROCHBMA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10134
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1907
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)