重要文件
ATE326365936
AstaTech, Inc.
2-(5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)ACETIC ACID
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-7(3-9(12)13)6(2)10-8(5)4-11/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
WAFGISWUPUETKX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2936
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52388
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)