重要文件
ATE316038375
AstaTech, Inc.
7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
7-chloro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
InChI 密鑰
HIXONRGTPXMCCP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1914
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50661
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)