重要文件
ATE245844565
AstaTech, Inc.
2-(PYRIMIDIN-2-YLOXY)BENZOIC ACID
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c14-10(15)8-4-1-2-5-9(8)16-11-12-6-3-7-13-11/h1-7H,(H,14,15)
InChI 密鑰
BCIHMWNOJJYBSJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1056
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30058
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)