重要文件
APOH316CDE5C
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
InChI 密鑰
IFRXOKRMTNFTGB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)