重要文件
APOH11A9DB54
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-3-2-4-6-7(5)8(9)11-10-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
PXSVQQMMVAVJNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)