重要文件
APOH086AAE6A
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
307.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5I/c8-5-3(7(10,11)12)1-2-4(13)6(5)9/h1-2H
InChI 密鑰
XRPSDBYIRNSMRY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-iodobenzotrifluoride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-iodobenzotrifluoride
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)