重要文件
APO948335034
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.07
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-1-cyclobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-4-9-10(5-6)7-2-1-3-7/h4-5,7H,1-3H2
InChI 密鑰
WILOMGXFNRGZMJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)