重要文件
APO948335025
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodoaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
297.92
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-bromo-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5BrIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
TXDUNPPIEVYUJH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodoaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)