重要文件
APO456876913
Apollo Scientific Ltd
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
186.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
DURXQDAFKSWAES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-25-difluorophenylpropanoic-acid
Synonym
3-(2,5-Difluorophenyl)propionic acid, 2,5-Difluorohydrocinnamic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-25-difluorophenylpropanoic-acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)