重要文件
APO456876695
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
90-92
Iupac Name
(3-fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZESQUNYKCICBQB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
Synonym
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid, 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)-6-fluorotoluene
Boiling point
90-92
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methylphenylacetic-acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)