重要文件
APO456796401
Apollo Scientific Ltd
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2,5-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-6-1-2-7(11)5(3-6)4-8(12)9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
YHYQITHAFYELNW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)