重要文件
APO455836486
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
226.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-8-5-7(11)2-1-6(8)3-4-12-9/h1-5H
InChI 密鑰
UFACKHVMOIQVNM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Synonym
1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)