重要文件
APO455835066
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dibromo-1-iodotrifluoroethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
367.73
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Inchi Code
1S/C2Br2F3I/c3-1(5,6)2(4,7)8
InChI 密鑰
YUBJHLYGOOZDRN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
Synonym
1,2-Dibromo-1-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Flash Point
65/32mm
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)