重要文件
APO455834944
Apollo Scientific Ltd
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
178-182
Iupac Name
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H4ClF3O3/c11-6-1-4-5(10(12,13)14)2-9(16)17-8(4)3-7(6)15/h1-3,15H
InChI 密鑰
AJOANILONFCHFL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin
Synonym
6–chloro-4-trifluoromethylumbelliferone, 6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
Boiling point
178-182
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)