重要文件
APO455832748
Apollo Scientific Ltd
2-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
109.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
InChI 密鑰
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)